2-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-(2-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 2-Fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester
F1085-5G
F1085-25G
TCIAF1085-5GEA
61.6
EUR
TCIAF1085-5G
TCIAF1085-25G
2-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₆BFO₂ MW: 222.07 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD05663874 Numéro CAS: 876062-39-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |