Imprimer
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1-(4-Fluorobenzyl)-3-nitrobenzene-1,4-diamine, N1-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-1,4-phenylenediamine
F1082-1G F1082-5G
TCIAF1082-1GEA 34.1 EUR
TCIAF1082-1G TCIAF1082-5G
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
Formule: C₁₃H₁₂FN₃O₂
Numéro MDL: MFCD12828054
Numéro CAS: 150812-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C