Imprimer
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
F1071-1G F1071-5G
TCIAF1071-1GEA 60.5 EUR
TCIAF1071-1G TCIAF1071-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Point de fusion: 140°C
Numéro MDL: MFCD08436034
Numéro CAS: 603122-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %