Imprimer
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
F1063-1G F1063-5G
TCIAF1063-1GEA 86.9 EUR
TCIAF1063-1G TCIAF1063-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363780
Numéro CAS: 609807-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5445aaf83bd3d45d6395b199baf482eb57036f37&vid=5445aaf83bd3d45d6395b199baf482eb57036f37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %