Imprimer
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F1062-1G F1062-5G
TCIAF1062-1GEA 52.8 EUR
TCIAF1062-1G TCIAF1062-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Numéro MDL: MFCD03788423
Numéro CAS: 179899-07-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4121b10daf1799d68e30b6bdca37d4131677b74&vid=d4121b10daf1799d68e30b6bdca37d4131677b74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %