Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F1052-1G F1052-5G
TCIAF1052-1GEA 38.5 EUR
TCIAF1052-1G TCIAF1052-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Numéro MDL: MFCD08062379
Numéro CAS: 182344-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %