Imprimer
5-Fluoro-2-methylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1047-1G F1047-5G
TCIAF1047-1GEA 101 EUR
TCIAF1047-1G TCIAF1047-5G
5-Fluoro-2-methylindole ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-2-methylindole
Formule: C9H8FN
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD02093649
Numéro CAS: 399-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e06f3d450ec4028d8898feba1137ea3f824ab9&vid=d6e06f3d450ec4028d8898feba1137ea3f824ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %