Fmoc-Lys(Mtt)-OH ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
F1043-1G
F1043-5G
TCIAF1043-1GEA
41.8
EUR
TCIAF1043-1G
TCIAF1043-5G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formule:
C₄₁H₄₀N₂O₄ MW: 624.781 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00237166 Numéro CAS: 167393-62-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -9.0 to -11.0 deg (C=1,DMF) |