Imprimer
Fmoc-Lys(Ac)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-acetyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-acetyl-L-lysine, Nepsilon-Acetyl-Nα-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Ac)-OH
F1041-1G F1041-5G
TCIAF1041-1GEA 36.3 EUR
TCIAF1041-1G TCIAF1041-5G
Fmoc-Lys(Ac)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₅
MW: 410.47 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077409
Numéro CAS: 159766-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -17.0 deg (C=1,DMF)