Imprimer
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Tyr(Me)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-methyl-L-tyrosine, N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine, N-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine, Fmoc-Phe(4-OMe)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methoxy-L-phenylalanine
F1038-1G F1038-5G
TCIAF1038-1GEA 52.8 EUR
TCIAF1038-1G TCIAF1038-5G
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Formule: C₂₅H₂₃NO₅
MW: 417.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153368
Numéro CAS: 77128-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -30.0 deg (C=1,DMF)