Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1033-1G F1033-5G
TCIAF1033-1GEA 31.9 EUR
TCIAF1033-1G TCIAF1033-5G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00061273
Numéro CAS: 60611-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %