Imprimer
Fmoc-L-4-methylphe ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methyl-L-phenylalanine, N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-Me)-OH, Fmoc-p-Me-Phe-OH
F1032-1G F1032-5G
TCIAF1032-1GEA 62.7 EUR
TCIAF1032-1G TCIAF1032-5G
Fmoc-L-4-methylphe ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-4-methylphe
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401.462 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270197
Numéro CAS: 199006-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1,DMF)