Imprimer
Fmoc-L-homophenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-HoPhe-OH, (S)-2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-phenylbutyric acid, Fmoc-Homophe-OH, N-Fmoc-L-homophenylalanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homophenylalanine, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid
F1025-1G F1025-5G
TCIAF1025-1GEA 78.1 EUR
TCIAF1025-1G TCIAF1025-5G
Fmoc-L-homophenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
Fmoc-L-homophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077046
Numéro CAS: 132684-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -9.0 deg (C=1, MeOH)