Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F1006-1G F1006-5G
TCIAF1006-1GEA 28.6 EUR
TCIAF1006-1G TCIAF1006-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Numéro MDL: MFCD07784336
Numéro CAS: 157834-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 110.0 %