Imprimer
2-Fluoro-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
F1004-5G F1004-25G
TCIAF1004-5GEA 41.8 EUR
TCIAF1004-5G TCIAF1004-25G
2-Fluoro-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Numéro MDL: MFCD00013710
Numéro CAS: 452-68-6
EINECS: 207-206-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %