Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0995-1G F0995-5G
TCIAF0995-1GEA 58.3 EUR
TCIAF0995-1G TCIAF0995-5G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD09879262
Numéro CAS: 118078-66-3
ONU: 1992
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %