Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0994-5G F0994-25G
TCIAF0994-5GEA 85.8 EUR
TCIAF0994-5G TCIAF0994-25G
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 212
Point de fusion: 28
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00061282
Numéro CAS: 149793-69-1
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %