Imprimer
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F0977-1G F0977-5G
TCIAF0977-1GEA 64.9 EUR
TCIAF0977-1G TCIAF0977-5G
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Formule: C₆H₆BFO₃
Numéro MDL: MFCD03095357
Numéro CAS: 259209-20-6