Imprimer
Formamidine hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: FAI, Formamidinium iodide
F0974-1G F0974-5G F0974-25G
TCIAF0974-1GEA 66 EUR
TCIAF0974-1G TCIAF0974-5G TCIAF0974-25G
Formamidine hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Formamidine hydroiodide
Formule: CH₄N₂·HI
MW: 171.97 g/mol
Numéro MDL: MFCD28369273
Numéro CAS: 879643-71-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a67dd44ecd31d29488517c33c553ec51e098536&vid=3a67dd44ecd31d29488517c33c553ec51e098536&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
water max. 100 ppm