Imprimer
Formamidine hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Formimidamide hydrobromide, Formamidinium bromide, FABr
F0973-1G F0973-5G F0973-25G
TCIAF0973-1GEA 51.7 EUR
TCIAF0973-1G TCIAF0973-5G TCIAF0973-25G
Formamidine hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Formamidine hydrobromide
Formule: CH₄N₂·HBr
MW: 124.97 g/mol
Numéro MDL: MFCD28369274
Numéro CAS: 146958-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm