Imprimer
(2-Fluorophényl)acétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
F0970-5G F0970-25G
TCIAF0970-5GEA 71.5 EUR
TCIAF0970-5G TCIAF0970-25G
(2-Fluorophényl)acétone ≥97.0% (par GC)
(2-Fluorophényl)acétone
Formule: C₉H₉FO
Point d'ébullition: 47°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00000325
Numéro CAS: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %