Imprimer
4-Fluoro-o-toluonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0962-1G F0962-5G
TCIAF0962-1GEA 19.8 EUR
TCIAF0962-1G TCIAF0962-5G
4-Fluoro-o-toluonitrile ≥99.0% (par GC)
4-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095106
Numéro CAS: 147754-12-9
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C