Imprimer
Flumazenil ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
F0958-25MG F0958-100MG
TCIAF0958-25MGEA 48.4 EUR
TCIAF0958-25MG TCIAF0958-100MG
Flumazenil ≥99.0% (par GC)
Flumazenil
Formule: C₁₅H₁₄FN₃O₃
MW: 303.29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00242764
Numéro CAS: 78755-81-4
Merck Index: 14,04135
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C