Imprimer
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0956-1G F0956-5G
TCIAF0956-1GEA 25.3 EUR
TCIAF0956-1G TCIAF0956-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861388
Numéro CAS: 42564-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C