Imprimer
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F0935-1G F0935-5G
TCIAF0935-1GEA 66 EUR
TCIAF0935-1G TCIAF0935-5G
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: 200°C
Numéro MDL: MFCD04112345
Numéro CAS: 401815-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %