Imprimer
2-Fluorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0933-5G F0933-25G
TCIAF0933-5GEA 55 EUR
TCIAF0933-5G TCIAF0933-25G
2-Fluorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00075502
Numéro CAS: 52721-69-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %