Imprimer
Fmoc-L-4-pyridylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0927-1G F0927-5G
TCIAF0927-1GEA 107 EUR
TCIAF0927-1G TCIAF0927-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672566
Numéro CAS: 169555-95-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %