Imprimer
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
F0919-1G F0919-5G
TCIAF0919-1GEA 56.1 EUR
TCIAF0919-1G TCIAF0919-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Numéro MDL: MFCD08056358
Numéro CAS: 854778-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %