Imprimer
Fmoc-Inp-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0914-1G F0914-5G
TCIAF0914-1GEA 22 EUR
TCIAF0914-1G TCIAF0914-5G
Fmoc-Inp-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Inp-OH
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00273475
Numéro CAS: 148928-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %