Imprimer
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0903-1G F0903-5G
TCIAF0903-1GEA 109 EUR
TCIAF0903-1G TCIAF0903-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Numéro MDL: MFCD02681969
Numéro CAS: 27996-86-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C