Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0902-1G
F0902-5G
TCIAF0902-1GEA
67.1
EUR
TCIAF0902-1G
TCIAF0902-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Formule:
C₂₄H₂₀FNO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00191197 Numéro CAS: 169243-86-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -36.0 to -40.0 deg (C=1,DMF) |