Imprimer
4-Fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(4-F)-OH
F0901-1G F0901-5G
TCIAF0901-1GEA 45.1 EUR
TCIAF0901-1G TCIAF0901-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063063
Numéro CAS: 18125-46-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +27.0 deg (C=1,H2O)