Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0900-200MG F0900-1G
TCIAF0900-200MGEA 39.6 EUR
TCIAF0900-200MG TCIAF0900-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₆F₅NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270612
Numéro CAS: 205526-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=1,MeOH)