Imprimer
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0891-1G F0891-5G
TCIAF0891-1GEA 45.1 EUR
TCIAF0891-1G TCIAF0891-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Formule: C₁₃H₁₀FN
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00017971
Numéro CAS: 5676-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C