Nα-Fmoc-Nω-(p-toluenesulphonyl)-L-arginine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nomega-tosyl-L-arginine, Nalpha-Fmoc-Nomega-tosyl-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-tosyl-L-arginine, Fmoc-Arg(Tos)-OH
F0883-5G
F0883-1G
TCIAF0883-5GEA
84.7
EUR
TCIAF0883-5G
TCIAF0883-1G
Nα-Fmoc-Nω-(p-toluenesulphonyl)-L-arginine ≥98.0% (par HPLC)
Nα-Fmoc-Nω-(p-toluenesulphonyl)-L-arginine
Formule:
C₂₈H₃₀N₄O₆S MW: 550.63 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063331 Numéro CAS: 83792-47-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -5.0 to -7.0 deg (C=1、DMF) |