Imprimer
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
F0876-1G F0876-5G
TCIAF0876-1GEA 30.8 EUR
TCIAF0876-1G TCIAF0876-5G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Point de fusion: 198°C
Numéro MDL: MFCD00807404
Numéro CAS: 149507-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %