Imprimer
N-[4-(4-Fluorophényl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-méthylméthanesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulphonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulphonamide, N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl)-N-methylmethanesulphonamide
F0867-5G F0867-25G
TCIAF0867-5GEA 28.6 EUR
TCIAF0867-5G TCIAF0867-25G
N-[4-(4-Fluorophényl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-méthylméthanesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-[4-(4-Fluorophényl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-méthylméthanesulfonamide
Formule: C₁₆H₁₈FN₃O₃S
Numéro MDL: MFCD08458342
Numéro CAS: 147118-37-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C