Imprimer
SB203580 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
F0864-25MG F0864-100MG
TCIAF0864-25MGEA 58.3 EUR
TCIAF0864-25MG TCIAF0864-100MG
SB203580 ≥98.0% (par HPLC)
SB203580
Formule: C₂₁H₁₆FN₃OS
MW: 377.4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00922198
Numéro CAS: 152121-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 10.60 to 11.60 %