Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
F0860-1G F0860-5G
TCIAF0860-1GEA 24.2 EUR
TCIAF0860-1G TCIAF0860-5G
2-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Numéro MDL: MFCD00061280
Numéro CAS: 4088-84-0
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %