Imprimer
Fluvoxamine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate
F0858-1G F0858-5G
TCIAF0858-1GEA 64.9 EUR
TCIAF0858-1G TCIAF0858-5G
Fluvoxamine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fluvoxamine maleate
Formule: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269809
Numéro CAS: 61718-82-9
Merck Index: 14,04219
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C