Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0846-1G F0846-5G
TCIAF0846-1GEA 18.7 EUR
TCIAF0846-1G TCIAF0846-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD07437945
Numéro CAS: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %