Imprimer
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
F0828-5G F0828-25G
TCIAF0828-5GEA 61.6 EUR
TCIAF0828-5G TCIAF0828-25G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃FINO₂
Point d'ébullition: 128°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153169
Numéro CAS: 364-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %