Imprimer
Fluvastatin sodium salt ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
F0820-5G F0820-1G
TCIAF0820-5GEA 257 EUR
TCIAF0820-5G TCIAF0820-1G
Fluvastatin sodium salt ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fluvastatin sodium salt
Formule: C₂₄H₂₅FNNaO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00929076
Numéro CAS: 93957-55-2
Merck Index: 14,04218
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %