Imprimer
Florfenicol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
F0811-1G F0811-5G
TCIAF0811-1GEA 58.3 EUR
TCIAF0811-1G TCIAF0811-5G
Florfenicol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Florfenicol
Formule: C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S
Numéro MDL: MFCD00864834
Numéro CAS: 73231-34-2
Merck Index: 14,04109
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=1, DMF)