Acide 3-(4-fluorophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
F0802-1G
F0802-5G
TCIAF0802-1GEA
34.1
EUR
TCIAF0802-1G
TCIAF0802-5G
Acide 3-(4-fluorophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(4-fluorophényl)propionique
Formule:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00060327 Numéro CAS: 459-31-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |