Imprimer
Fluorescein Isothiocyanate (mixture of 5- and 6- isomers) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isothiocyanatofluorescein, 5(6)-FITC
F0784-100MG F0784-1G
TCIAF0784-100MGEA 112 EUR
TCIAF0784-100MG TCIAF0784-1G
Fluorescein Isothiocyanate (mixture of 5- and 6- isomers) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fluorescein isothiocyanate (mixture of 5 and 6 isomers)
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005063
Numéro CAS: 27072-45-3
EINECS: 248-207-7
Merck Index: 14,04089
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %