Imprimer
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(tert-butoxy)phenyl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-D-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine, Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH, N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
F0772-1G F0772-5G
TCIAF0772-1GEA 35.2 EUR
TCIAF0772-1G TCIAF0772-5G
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(tert-butoxy)phenyl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(tert-butoxy)phenyl)propanoic acid
Formule: C₂₈H₂₉NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065684
Numéro CAS: 118488-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +32.0 deg (C=1, DMF)