Imprimer
Flupirtine maleate salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl (2-amino-6-((4-fluorobenzyl)amino)pyridin-3-yl)carbamate maleate, 2-Amino-3-(ethoxycarbonylamino)-6-(4-fluorobenzylamino)pyridine Maleate Salt, Flupirtine Maleate
F0736-1G F0736-100MG
TCIAF0736-1GEA 328 EUR
TCIAF0736-1G TCIAF0736-100MG
Flupirtine maleate salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Flupirtine maleate salt
Formule: C₁₅H₁₇FN₄O₂
Point de fusion: 177°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941415
Numéro CAS: 75507-68-5
EINECS: 278-225-0
Merck Index: 14,04190
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %