Imprimer
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
F0731-25G F0731-5G
TCIAF0731-25GEA 95.7 EUR
TCIAF0731-25G TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₃FO₃
MW: 106.05 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06247543
Numéro CAS: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %