Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)thiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0724-1G F0724-5G
TCIAF0724-1GEA 34.1 EUR
TCIAF0724-1G TCIAF0724-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiophene ≥95.0% (par GC)
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
Formule: C₁₀H₇FS
Numéro MDL: MFCD06802535
Numéro CAS: 58861-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C